Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: Kavalier
632431633019
KAVA632431633019EA 0 PLN
KAVA632431633019
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe, przezroczyste, ze szklanym korkiem lub korkiem PE.
  • Indywidualnie skalibrowane
  • Niebieskie oznaczenia
  • Dostępne z pustym, szklanym lub plastikowym korkiem
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem weryfikacji.