Drukuj
Mikropłytki, powlekane strptawidyną, wysoka wrażliwośc, 96-dołkowe, Pierce™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
15520 15525
PIER15520EA 2590 PLN
PIER15520 PIER15525
Mikropłytki, powlekane strptawidyną, wysoka wrażliwośc, 96-dołkowe, Pierce™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
PS, streptavidin coated high sensitivity plates maximise capture efficiency of biotinylated probes and control background in assays for low levels of target analyte.
  • Sensitive detection of low concentrations (ng/ml) of biotinylated IgG
  • Ready to use and pre-blocked with Blocker™ BSA buffer
  • Detection range is 5 to 300 ng/ml (100 μl) of biotinylated IgG
  • Activation level is 250 μl
Clear plates for colorimetric ELISA and other assays. Black plates for fluorescent assays.