Drukuj
Kolby Erlenmeyera, jendorazowe , z nakrętkąmi wentylowanymi, Corning®
Dostawca: Corning
11501 11502
CORN11501EA 4350 PLN
CORN11501 CORN11502
Kolby Erlenmeyera, jendorazowe , z nakrętkąmi wentylowanymi, Corning®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PC, with PP vented screw cap, plain or baffled bottom.
  • Podziałki dla dokładności
  • Duży korek odpowietrzający zapewnia ciągłą wymianę gazu, zapewniając jednocześnie sterylność i zapobiegając wyciekom
  • Poziom zapewnienia sterylności (SAL) of 10⁻⁶
  • Niepirogenny i wolny od RNazy/DNazy
Te kolby Erlenmeyera zostały zaprojektowane w celu zwiększenia kultury zawiesin z myślą o wydajności przestrzeni. Kolby są sterylne i gotowe do użycia, idealne do hodowli z wytrząsaniem i przechowywania. Można sterylizować w autoklawie w 121 °C przez 20 minut. Powtarzające się autoklawowanie osłabia kolbę i nie jest zalecane. Korek odpowietrzający nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904