Drukuj
EDTA trisodium salt monohydrate, crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215108891 0215108890
ICNA0215108891EA 2330 PLN
ICNA0215108891 ICNA0215108890
EDTA trisodium salt monohydrate, crystalline powder
EDTA trisodium salt monohydrate
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • Solubility : Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide.
  • Auto Ignition : > 200 °C (DIN 51794)(Lit.)
Formuła: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10378-22-0
Jednostka: 3077
ADR: ,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes