Drukuj
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate ≥99%, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 5′-AMP-Na2 hydrate
0215026425 0215026480 0215026405
ICNA0215026425EA 1220 PLN
ICNA0215026425 ICNA0215026480 ICNA0215026405
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate ≥99%, powder
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Formuła: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Numer MDL: MFCD00065023
Numer CAS: 4578-31-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2
Form White Powder
Storage Store at −0 °C.
Optical Rotation [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.)
pH 7 (Lit.)
Source Yeast