Drukuj
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
0210315205 0210315210 0210315201
ICNA0210315205EA 394 PLN
ICNA0210315205 ICNA0210315210 ICNA0210315201
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, proszek
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution) and ethanol (50 mg/ml - clear colorless solution)
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O₂
Numer MDL: MFCD00038993
Numer CAS: 2899-28-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form Light Gray Powder
Storage 0 °C, desiccate
Optical Rotation [α]20/D +10 ±1°, c = 2% in H2O