Drukuj
kwas 4-hydroksybenzoesowy ≥99%, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: p-Hydroxybenzoic Acid
0210257790 0210257791 0210257780
ICNA0210257790EA 920 PLN
ICNA0210257790 ICNA0210257791 ICNA0210257780
kwas 4-hydroksybenzoesowy ≥99%, powder
kwas 4-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336
Numer MDL: MFCD00002547
Numer CAS: 99-96-7
Klasyfikacja Merck : 13,04837