Drukuj
Probówki do NMR, wysokiej jakości, KIMBLE®
Dostawca: DWK Life Sciences
SP897325-0000 SP897320-0000
SCERSP897325-0000EA 567 PLN
SCERSP897325-0000 SCERSP897320-0000
Probówki do NMR, wysokiej jakości, KIMBLE®
Probówki Probówki do NMR
Borosilicate glass, 51 expansion, Type I and ASTM E438, Type I, Class B.
  • With attached polyethylene caps
  • These HQ NMR tubes are highest quality grade and are 100% gauged for wall thickness, concentricity and camber specifications.
External diameter: 10 mm
Internal diameter: 9,07 mm
Wall thickness: 0,46 mm