Drukuj
Końcówki do pipet, szeroki otwór, ART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2079G 2160G 3591 3701 3592 3702 3590
732-2218EA 331 PLN
732-2218 732-2232 732-2335 732-2340 732-2336 732-2341 732-2254
Końcówki do pipet, szeroki otwór, ART
Końcówki do pipet
Transparentne PP, sterylne lub nie sterylne.
  • Dostępne w wersji niesterylnej lub stelażowej; i tak sterylne
  • Certyfikowane sterylne końcówki, wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP i pirogenów (sterylizowane promieniowaniem gamma)
  • Szeroki otwór: Idealny do genomowego DNA, delikatnych linii komórkowych i innych lepkich materiałów
Informacje do zamówienia: Dostarczany luzem w workach i niejałowy, sterylny w stojakach.