Drukuj
Końcówki do pipet, żelowe, ART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2155 2155P 3621
732-2226EA 405 PLN
732-2226 732-2229 732-2255
Końcówki do pipet, żelowe, ART
Końcówki do pipet
Końcówki te są przeznaczone do ładowania pionowych żeli akryloamidowych lub agarozowych.
  • Sterylne końcówki są certyfikowane bez RNazy, DNazy, ATP i pirogenów
  • Dostępny z filtrem lub bez, do wychwytywania potencjalnych zanieczyszczeń
  • Wyprodukowane zgodnie z najwyższym standardem jakości w branży