Drukuj
Końcówki z barierą, przedłużone, ART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 304 PLN
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Końcówki z barierą, przedłużone, ART
Końcówki do pipet
Te końcówki barierowe są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej pipety i aplikacji. Samouszczelniająca się bariera zapewnia 100% ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
  • Przezroczyste, sterylne
  • Wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążeń biologicznych, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Wydłużona długość, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez utrzymywanie trzonu pipetety przed wejściem do naczynia na próbkę
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne i bezpieczne przechowywanie