Drukuj
Końcówki z barierą, niska retencja, przedłużona długość, ART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 348 PLN
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Końcówki z barierą, niska retencja, przedłużona długość, ART
Końcówki do pipet
Te końcówki barierowe są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej pipety i aplikacji. Samouszczelniająca się bariera zapewnia 100% ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii niskiej retencji, hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna tych końcówek znacznie zmniejsza utratę próbki do przyczepności i maksymalizuje odzyskiwanie próbki.
  • Przezroczysty, sterylny
  • Nie zawiera RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyny, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Wydłużona długość, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez utrzymywanie trzonu pipetety przed wejściem do naczynia na próbkę
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne i bezpieczne przechowywanie