Drukuj
Końcówki do pipet, o niskiej retencji i wydłużonej długości, ART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3510-05 3151-05-HR 3152-05-HR 3511-05-HR 3512-05-HR 3541-05-HR 3542-05-HR 3791-05-HR 3792-05-HR
732-0321EA 94.1 PLN
732-0321 613-2454 613-2456 613-2466 613-2468 613-2478 613-2487 613-2781 613-2783
Końcówki do pipet, o niskiej retencji i wydłużonej długości, ART™
Końcówki do pipet
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii niskiej retencji, hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna tych końcówek znacznie zmniejsza utratę próbki do przyczepności i maksymalizuje odzyskiwanie próbki.
  • Końcówki niejałowe są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Sterylne końcówki są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Wydłużona długość, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez utrzymywanie trzonu pipetety przed wejściem do naczynia na próbkę
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się, a zamki zapewniają bezpieczne przechowywanie
Końcówki są odpowiednie do pracy z najtrudniejszymi próbkami, takimi jak związki radioaktywne, lepkie materiały, kruche linie komórkowe, wirusy, trudne białka i odczynniki PCR.
Sposób pakowania: Końcówki dostępne pakowane luzem lub w stojakach.