Drukuj
Końcówki do pipet, wydłużone, ART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3510 3540-11 3151-HR 3152-HR 3511-HR 3512-HR 3541-HR 3542-HR 3791-HR 3792-HR
612-9750EA 81.2 PLN
612-9750 732-2249 613-2455 613-2457 613-2467 613-2469 613-2479 613-2488 613-2782 613-2784
Końcówki do pipet, wydłużone, ART
Końcówki do pipet
Te niefiltrowane końcówki są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej mikropipety. Są one odpowiednie do stosowania przy pracy z najtrudniejszymi próbkami, takimi jak związki radioaktywne, lepkie materiały, kruche linie komórkowe, wirusy, trudne białka i odczynniki PCR.
  • Końcówki niejałowe są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Sterylne końcówki są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Wydłużona długość, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez utrzymywanie trzonu pipetety przed wejściem do naczynia na próbkę
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się, a zamki zapewniają bezpieczne przechowywanie
Dodatkowe informacje: Końcówki dostępne pakowane luzem lub w stojakach.