Drukuj
węgiel aktywny, proszek USP
Dostawca: Spectrum Chemical
CA191-12KG CA191-2.5KG CA191-45KGBL CA191-500GM
SPCMCA191-12KGEA 24510 PLN
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
węgiel aktywny, proszek USP
węgiel aktywny
Form: Powder
Formuła: C
Temp. topnienia: 3550 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818