Drukuj
stearynian wapnia NF
Dostawca: Spectrum Chemical
CA169-12KG CA169-2.5KG CA169-45KGBL
SPCMCA169-12KGEA 6410 PLN
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-2.5KG SPCMCA169-45KGBL
stearynian wapnia NF
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Formuła: C₃₆H₇₀CaO₄
Temp. topnienia: 147…149 °C
Gęstość: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036390
Numer CAS: 1592-23-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-472-8
Klasyfikacja Merck : 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 9% Min.