Drukuj
wodorotlenek wapnia, proszek USP, Ph. Eur., BP, JP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 5220 PLN
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
wodorotlenek wapnia, proszek USP, Ph. Eur., BP, JP
wodorotlenek wapnia
Kosher certified
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95% Min.