Drukuj
D-glukonian wapnia hydrat ≥98.5% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 7130 PLN
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
D-glukonian wapnia hydrat ≥98.5% USP
D-glukonian wapnia hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Temp. topnienia: 178 °C
Numer MDL: MFCD00150787
Numer CAS: 66905-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-075-8
Klasyfikacja Merck : 13,01671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.