Drukuj
Kwas maslowy
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 2410 PLN
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Kwas maslowy
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 163,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01593
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.