Drukuj
chlorek benzetoniowy USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hyamine
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 PLN
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
chlorek benzetoniowy USP
chlorek benzetoniowy
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₂₇H₄₂ClNO₂
Temp. topnienia: 164…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011742
Numer CAS: 121-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-479-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01074
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97% Min.