Drukuj
D-glukonian wapnia, anhydrous, powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 7130 PLN
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-glukonian wapnia, anhydrous, powder USP
D-glukonian wapnia
Form: Powder
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Temp. topnienia: 178 °C
Numer MDL: MFCD00064209
Numer CAS: 299-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-075-8
Klasyfikacja Merck : 13,01671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.