Drukuj
wodorofosforan wapnia, anhydrous, powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 7130 PLN
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
wodorofosforan wapnia, anhydrous, powder USP
wodorofosforan wapnia
Form: Powder
Formuła: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Temp. topnienia: 370
Gęstość: 2.89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010909
Numer CAS: 7757-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1
Klasyfikacja Merck : 13,01697
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.