Drukuj
Chlorek chromu(III) heksahydrat ≥98% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
C1344-12KGBL C1344-2.5KG C1344-50KGBL C1344-125GM C1344-500GM
SPCMC1344-12KGBLEA 0 PLN
SPCMC1344-12KGBL SPCMC1344-2.5KG SPCMC1344-50KGBL SPCMC1344-125GM SPCMC1344-500GM
Chlorek chromu(III) heksahydrat ≥98% USP
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Chromic Chloride, Hexahydrate, USP is intended for use as an additive to intravenous solutions for total parenteral nutrition. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: CrCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149660
Numer CAS: 10060-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02242
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.
INSOLUBLE MATTER max. 0.01%
IRON (Fe) max. 0.01%
SULFATES (SO4) max. 0.01%