Drukuj
Butelki z kroplomierzem, LDPE
Dostawca: LAMAPLAST
107 106 105 103 102 101
LAMA107EA 47.9 PLN
LAMA107 LAMA106 LAMA105 LAMA103 LAMA102 LAMA101
Butelki z kroplomierzem, LDPE
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance