Drukuj
Odczynniki krzemionkowe do analizatora krzemionki 5000
Dostawca: Hach
199503 2347003 2353103 2100803 4562700
HACH199503EA 836 PLN
HACH199503 HACH2347003 HACH2353103 HACH2100803 HACH4562700
Odczynniki krzemionkowe do analizatora krzemionki 5000
Zestawy do testów środowiskowych
One unit each of the reagents is sufficient for 30 days of operation. The standard solution is sufficient for ten calibrations.