Drukuj
D(+)-ksyloza USP
Dostawca: Spectrum Chemical
XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 43450 PLN
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-ksyloza USP
D(+)-ksyloza
Formuła: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 331
Temp. topnienia: 154
Gęstość: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151475
Numer CAS: 58-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-400-7
Klasyfikacja Merck : 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.