Drukuj
guma ksantanowa NF
Dostawca: Spectrum Chemical
XA105-100GM XA105-12KG XA105-2.5KG XA105-500GM XA105-45KGBL
SPCMXA105-100GMEA 506 PLN
SPCMXA105-100GM SPCMXA105-12KG SPCMXA105-2.5KG SPCMXA105-500GM SPCMXA105-45KGBL
guma ksantanowa NF
guma ksantanowa
Xanthan Gum, NF is a natural gum polysaccharide used as a thickener or rheology modifier and emulsion stabilizer. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131256
Numer CAS: 11138-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-394-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 91% Min.