Drukuj
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej FCC, low viscosity
Dostawca: Spectrum Chemical
SPCMC1103-2.5KGEA 4480 PLN
SPCMC1103-2.5KG
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej FCC, low viscosity
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Formuła: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081472
Numer CAS: 9004-32-4
Klasyfikacja Merck : 12,01877
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.