Drukuj
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat, powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 18390 PLN
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat, powder USP
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat
Form: Powder
Formuła: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570.5 g/mol
Numer MDL: MFCD00150786
Numer CAS: 5785-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-391-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.5% Min.