Drukuj
octan wapnia USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 11370 PLN
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
octan wapnia USP
octan wapnia
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca
MW: 158.17 g/mol
Gęstość: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 62-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Klasyfikacja Merck : 12,01683
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.