Drukuj
Benzoesan benzylu USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Ester benzylowy kwasu benzoesowego
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 PLN
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzoesan benzylu USP
Benzoesan benzylu
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 17…20 °C
Gęstość: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 158 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003075
Numer CAS: 120-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.