Drukuj
L(+)-walina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 4730 PLN
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-walina USP
L(+)-walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064220
Numer CAS: 72-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-773-6
Klasyfikacja Merck : 13,09458
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.