Drukuj
trietanoloamina NF
Dostawca: Spectrum Chemical
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 41000 PLN
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
trietanoloamina NF
trietanoloamina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₆H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 335,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002855
Numer CAS: 102-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-049-8
Klasyfikacja Merck : 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.