Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 5170 PLN
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
chlorek tiaminy, chlorowodorek USP
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Temp. topnienia: 252
Gęstość: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.