Drukuj
L(-)-tyrozyna USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 PLN
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-tyrozyna USP
L(-)-tyrozyna
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 351
Temp. topnienia: 285
Gęstość: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002606
Numer CAS: 60-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-460-4
Klasyfikacja Merck : 13,09907
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.