Drukuj
tanina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 16880 PLN
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
tanina USP
tanina
Formuła: C₇₆H₅₂O₄₆
Temp. topnienia: 218…219 °C
Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 199 °C
Numer MDL: MFCD00066397
Numer CAS: 1401-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-753-2
Klasyfikacja Merck : 12,09221