Drukuj
Oktaoctan D(+)-sukrozy NF
Dostawca: Spectrum Chemical
SU104-12KG SU104-2.5KG SU104-25KGBL SU104-50KGBL
SPCMSU104-12KGEA 15940 PLN
SPCMSU104-12KG SPCMSU104-2.5KG SPCMSU104-25KGBL SPCMSU104-50KGBL
Oktaoctan D(+)-sukrozy NF
Oktaoctan D(+)-sukrozy
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₂₈H₃₈O₁₉
Temp. topnienia: 80…83 °C
Gęstość: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006623
Numer CAS: 126-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-772-1
Klasyfikacja Merck : 12,09052
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.