Drukuj
kwas benzoesowy, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
BE140-12KG BE140-2.5KG BE140-25KGBL
SPCMBE140-12KGEA 8530 PLN
SPCMBE140-12KG SPCMBE140-2.5KG SPCMBE140-25KGBL
kwas benzoesowy, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
kwas benzoesowy
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 249
Temp. topnienia: 121…123 °C
Gęstość: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.