Drukuj
siarczan baru USP
Dostawca: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 5570 PLN
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
siarczan baru USP
siarczan baru
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: BaSO₄
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1345 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.5% Min.