Drukuj
butan-1,3-diol
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 26740 PLN
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
butan-1,3-diol
butan-1,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 206…208 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –50 °C
Gęstość: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004554
Numer CAS: 107-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-529-7
Klasyfikacja Merck : 13,01566
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.