Drukuj
Cytrynian bizmutu(III), powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Bismuth citrate
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 PLN
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Cytrynian bizmutu(III), powder USP
Cytrynian bizmutu(III)
Form: Powder
Formuła: C₆H₅BiO₇
MW: 398.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050817
Numer CAS: 813-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-390-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 49% Min.