Drukuj
Sorbitan monooleate NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 39830 PLN
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Formuła: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080948
Numer CAS: 1338-43-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-665-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 72% Min.