kwas sorbinowy, proszek NF
Dostawca: Spectrum Chemical
|
Uwaga
|
SO215-12KG
SO215-2.5KG
SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA
9200
PLN
SPCMSO215-12KG
SPCMSO215-2.5KG
SPCMSO215-100GM
kwas sorbinowy, proszek NF
kwas sorbinowy
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 132…135 °C Gęstość: 1,204 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002703 Numer CAS: 110-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-768-7 Klasyfikacja Merck : 13,08793 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99% Min. |