Drukuj
salicylan sodu, crystals USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 9310 PLN
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
salicylan sodu, crystals USP
salicylan sodu
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.