Drukuj
Sacharynian sodu dihydrat, granular USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
SO195-12KG SO195-2.5KG SO195-50KGBL SO195-500GM
SPCMSO195-12KGEA 0 PLN
SPCMSO195-12KG SPCMSO195-2.5KG SPCMSO195-50KGBL SPCMSO195-500GM
Sacharynian sodu dihydrat, granular USP
Sacharynian sodu dihydrat
Form: Granular
Formuła: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MW: 242.21 g/mol
Numer MDL: MFCD00151213
Numer CAS: 6155-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-886-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.