Drukuj
2,6-di-tert-butylo-p-krezol, granular NF
Dostawca: Spectrum Chemical
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 14320 PLN
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-di-tert-butylo-p-krezol, granular NF
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₁₅H₂₄O
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…70 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011644
Numer CAS: 128-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4
Klasyfikacja Merck : 13,01547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.