Drukuj
D(+)-biotyna, proszek USP
Dostawca: Spectrum Chemical
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 PLN
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-biotyna, proszek USP
D(+)-biotyna
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Temp. topnienia: 232…233 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005541
Numer CAS: 58-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-399-3
Klasyfikacja Merck : 13,01231
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.5% Min.