Drukuj
stearynian sodu, powder NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 6350 PLN
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
stearynian sodu, powder NF
stearynian sodu
Form: Powder
Formuła: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Temp. topnienia: 288
Gęstość: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036404
Numer CAS: 822-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-490-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 90% Min.