Drukuj
Glukonian sodu USP
Dostawca: Spectrum Chemical
S1286-12KG S1286-2.5KG S1286-500GM
SPCMS1286-12KGEA 5390 PLN
SPCMS1286-12KG SPCMS1286-2.5KG SPCMS1286-500GM
Glukonian sodu USP
Glukonian sodu
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064210
Numer CAS: 527-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-407-7
Klasyfikacja Merck : 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.