Drukuj
L(+)-seryna USP
Dostawca: Spectrum Chemical
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 17660 PLN
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-seryna USP
L(+)-seryna
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₃H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.